Tisk…
3-(1,1-Difluoroethyl)benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC52530-250MG PC52530-1G PC52530-5G
APOSPC52530-250MGEA 3310 CZK
APOSPC52530-250MG APOSPC52530-1G APOSPC52530-5G
3-(1,1-Difluoroethyl)benzonitrile 95%
3-(1,1-Difluoroethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₇F₂N
MDL Number: MFCD27925456
CAS číslo: 55805-06-6