Tisk…
3-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC52529-250MG PC52529-1G PC52529-5G
APOSPC52529-250MGEA 5390 CZK
APOSPC52529-250MG APOSPC52529-1G APOSPC52529-5G
3-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde 95%
3-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₈F₂O
MDL Number: MFCD20527725
CAS číslo: 1032527-37-9