Tisk…
6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-indole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC52229-250MG PC52229-1G
APOSPC52229-250MGEA 6220 CZK
APOSPC52229-250MG APOSPC52229-1G
6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-indole 95%
6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Vzorec: C₁₀H₅F₆NO
MW: 269,14 g/mol
MDL Number: MFCD20226878
CAS číslo: 1067188-94-6