Tisk…
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR13712-10G OR13712-5G
APOSOR13712-10GEA 1210 CZK
APOSOR13712-10G APOSOR13712-5G
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol 95%
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
Vzorec: C₆H₁₀O
Bod varu: 80/12 mm °C
Bod tání: 27…33 °C
Hustota: 0,871
Bod vzplanutí: 72 °C
MDL Number: MFCD00002925
CAS číslo: 17102-64-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III