Tisk…
Isonicotinic acid-N-oxide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Isonicotinic acid N-oxide, 1-Oxidopyridin-1-ium-4-carboxylic acid, 4-Carboxypyridine 1-oxide, Pyridine-4-carboxylic acid N-oxide
OR13629-5G OR13629-25G OR13629-100G
APOSOR13629-5GEA 1540 CZK
APOSOR13629-5G APOSOR13629-25G APOSOR13629-100G
Isonicotinic acid-N-oxide 98%
Isonicotinic acid-N-oxide
Vzorec: C₆H₅NO₃
MW: 139.11 g/mol
Bod varu: 469/760 mm °C
Bod tání: 270 °C
Hustota: 1.34
Bod vzplanutí: 237.4 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006209
CAS číslo: 13602-12-5