Tisk…
Ethylenkarbonát 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR922347-25G OR922347-100G OR922347-500G
APOSOR922347-25GEA 705 CZK
APOSOR922347-25G APOSOR922347-100G APOSOR922347-500G
Ethylenkarbonát 98%
Ethylenkarbonát
Vzorec: C₃H₄O₃
Bod varu: 243 - 244/740 mm °C
Bod tání: 35 - 38 °C
Hustota: 1,321
Bod vzplanutí: 143 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005382
CAS číslo: 96-49-1