Tisk…
3-(2,4,5-Trichlorophenyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR64746-100MG OR64746-250MG
APOSOR64746-100MGEA 3110 CZK
APOSOR64746-100MG APOSOR64746-250MG
3-(2,4,5-Trichlorophenyl)-1H-pyrazole
3-(2,4,5-Trichlorophenyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₅Cl₃N₂
MDL Number: MFCD32862646
CAS číslo: 2645418-49-9