Tisk…
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-2,3-dihydroimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
OR70193-250MG OR70193-1G
APOSOR70193-250MGEA 3940 CZK
APOSOR70193-250MG APOSOR70193-1G
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Vzorec: C₈H₆BrN₃
MDL Number: MFCD28154606
CAS číslo: 1383718-53-3