Tisk…
N-(1-Methyl-1H-indazol-3-yl)thiourea
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR47912-250MG OR47912-1G
APOSOR47912-250MGEA 4960 CZK
APOSOR47912-250MG APOSOR47912-1G
N-(1-Methyl-1H-indazol-3-yl)thiourea
N-(1-Methyl-1H-indazol-3-yl)thiourea
Vzorec: C₉H₁₀N₄S
MDL Number: MFCD32857216
CAS číslo: 2594436-05-0