Tisk…
3-Bromo-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR47911-250MG OR47911-1G
APOSOR47911-250MGEA 3940 CZK
APOSOR47911-250MG APOSOR47911-1G
3-Bromo-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
3-Bromo-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₄BrClN₂O₂
MDL Number: MFCD32857213
CAS číslo: 2594436-02-7