Tisk…
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Bromo-5-chloro-4-fluorophenyl)methanol
PC50331-1G PC50331-5G
APOSPC50331-1GEA 10550 CZK
APOSPC50331-1G APOSPC50331-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzyl alcohol
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅BrClFO
MW: 239,47 g/mol
MDL Number: MFCD30297360
CAS číslo: 1067882-55-6