2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC50306-1G
PC50306-5G
APOSPC50306-1GEA
17360
CZK
APOSPC50306-1G
APOSPC50306-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzyl bromide
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzyl bromide
Vzorec:
C₇H₄Br₂ClF MW: 302,37 g/mol |
MDL Number:
MFCD30296109 CAS číslo: 1067882-52-3 UN: 1759 ADR: 8,III |