Tisk…
S-(Difluoromethyl) benzenesulphonothioate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502992-250MG PC502992-1G
APOSPC502992-250MGEA 6220 CZK
APOSPC502992-250MG APOSPC502992-1G
S-(Difluoromethyl) benzenesulphonothioate 95%
S-(Difluoromethyl) benzenesulphonothioate
Vzorec: C₇H₆F₂O₂S₂
MDL Number: MFCD32070719
CAS číslo: 2022186-75-8
UN: 3265