Tisk…

7-Bromo-3-(difluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC502948-250MG PC502948-1G
APOSPC502948-250MGEA 11380 CZK
APOSPC502948-250MG APOSPC502948-1G
7-Bromo-3-(difluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 95%
7-Bromo-3-(difluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Vzorec: C₇H₄BrF₂N₃
MDL Number: MFCD31922795
CAS číslo: 2331325-26-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR