Ethyl 2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC301029-250MG
PC301029-1G
APOSPC301029-250MGEA
3940
CZK
APOSPC301029-250MG
APOSPC301029-1G
Ethyl 2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec:
C₁₁H₁₀F₂N₂O₂ MW: 240.21 g/mol |
MDL Number:
MFCD32689358 CAS číslo: 2451256-48-5 |