Tisk…
6-Bromo-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502533-1G PC502533-5G
APOSPC502533-1GEA 26450 CZK
APOSPC502533-1G APOSPC502533-5G
6-Bromo-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
6-Bromo-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₄BrFO₂S
MW: 275.094 g/mol
MDL Number: MFCD07701147
CAS číslo: 826995-57-7