Tisk…
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502499-1G PC502499-5G
APOSPC502499-1GEA 14880 CZK
APOSPC502499-1G APOSPC502499-5G
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzonitrile
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₂F₅NO
MW: 223.1 g/mol
MDL Number: MFCD28791002
CAS číslo: 1803828-42-3
UN: 3276