Tisk…
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502488-250MG PC502488-1G PC502488-5G
APOSPC502488-250MGEA 4960 CZK
APOSPC502488-250MG APOSPC502488-1G APOSPC502488-5G
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃F₅O₃
MDL Number: MFCD31561163
CAS číslo: 2244076-73-9