Tisk…
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502464-250MG PC502464-1G PC502464-5G
APOSPC502464-250MGEA 5390 CZK
APOSPC502464-250MG APOSPC502464-1G APOSPC502464-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃F₅O₂
MDL Number: MFCD31561158
CAS číslo: 2244087-04-3