Tisk…
meso-2,3-Dimercaptosuccinic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
D7881-1G D7881-25G D7881-5G D7881-50G
SIALD7881-1GEA 1230 CZK
SIALD7881-1G SIALD7881-25G SIALD7881-5G SIALD7881-50G
meso-2,3-Dimercaptosuccinic acid, Sigma-Aldrich®
meso-2,3-Dimercaptosuccinic acid
Vzorec: C₄H₆O₄S₂
Bod tání: 210…211 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00064799
CAS číslo: 304-55-2
EINECS: 206-155-2
Merck Index: 12,09034