Ethyl 3-methyl-6-nitroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR111572-250MG
OR111572-1G
APOSOR111572-250MGEA
4960
CZK
APOSOR111572-250MG
APOSOR111572-1G
Ethyl 3-methyl-6-nitroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-methyl-6-nitroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Vzorec:
C₁₁H₁₁N₃O₄ |
MDL Number:
MFCD31629940 CAS číslo: 1612861-50-3 |