Tisk…
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502457-250MG PC502457-1G PC502457-5G
APOSPC502457-250MGEA 4960 CZK
APOSPC502457-250MG APOSPC502457-1G APOSPC502457-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₄BrF₅O
MW: 291.01 g/mol
MDL Number: MFCD31561157
CAS číslo: 2244081-55-6
UN: 3265
ADR: 8 II