Tisk…
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502455-250MG PC502455-1G PC502455-5G
APOSPC502455-250MGEA 4960 CZK
APOSPC502455-250MG APOSPC502455-1G APOSPC502455-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₅F₅O₂
MW: 228,12 g/mol
MDL Number: MFCD28399110
CAS číslo: 1800231-21-3