Tisk…
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502453-250MG PC502453-1G PC502453-5G
APOSPC502453-250MGEA 4960 CZK
APOSPC502453-250MG APOSPC502453-1G APOSPC502453-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃F₅O₃
MDL Number: MFCD31561155
CAS číslo: 2244077-26-5