Tisk…
Chloro[(tri-tert-butylphosphine)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II) 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: P(t-Bu)3 Pd G2
OR019112-1G OR019112-5G
APOSOR019112-1GEA 1660 CZK
APOSOR019112-1G APOSOR019112-5G
Chloro[(tri-tert-butylphosphine)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II) 98%
Chloro[(tri-tert-butylphosphine)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II)
Vzorec: C₂₄H₃₇ClNPPd
MW: 512.41 g/mol
Bod tání: 167…170 °C
MDL Number: MFCD21608496
CAS číslo: 1375325-71-5