Tisk…
3-Bromo-2,5,6-trifluorophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502417-250MG PC502417-1G PC502417-5G
APOSPC502417-250MGEA 5920 CZK
APOSPC502417-250MG APOSPC502417-1G APOSPC502417-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorophenol 95%
3-Bromo-2,5,6-trifluorophenol
Vzorec: C₆H₂BrF₃O
MW: 226,98 g/mol
MDL Number: MFCD30529443
CAS číslo: 1936039-79-0