2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC502275-250MG
PC502275-1G
APOSPC502275-250MGEA
5790
CZK
APOSPC502275-250MG
APOSPC502275-1G
2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl bromide 95%
2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl bromide
Vzorec:
C₇H₄BrCl₂F MW: 257.92 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD28346557 CAS číslo: 1803784-34-0 UN: 3261 ADR: 8 III |