Tisk…
3'-(Trifluoromethyl)-2,2,2,4'-tetrafluoroacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502090-250MG PC502090-1G
APOSPC502090-250MGEA 6880 CZK
APOSPC502090-250MG APOSPC502090-1G
3'-(Trifluoromethyl)-2,2,2,4'-tetrafluoroacetophenone 95%
3'-(Trifluoromethyl)-2,2,2,4'-tetrafluoroacetophenone
Vzorec: C₉H₃F₇O
MW: 260,11 g/mol
MDL Number: MFCD22688446
CAS číslo: 1335013-55-2