Tisk…
4-Bromo-3-fluoro-2-methoxybenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500667-250MG PC500667-1G
APOSPC500667-250MGEA 5260 CZK
APOSPC500667-250MG APOSPC500667-1G
4-Bromo-3-fluoro-2-methoxybenzonitrile 98%
4-Bromo-3-fluoro-2-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₅BrFNO
MDL Number: MFCD23707400
CAS číslo: 1427452-84-3