Tisk…
Calcium hexafluorophosphate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC53079-1G PC53079-25G PC53079-5G
APOSPC53079-1GEA 2280 CZK
APOSPC53079-1G APOSPC53079-25G APOSPC53079-5G
Calcium hexafluorophosphate
Calcium hexafluorophosphate
Vzorec: Ca₂PF₆
MDL Number: MFCD28963758
CAS číslo: 78415-39-1
UN: 3260
ADR: 8,II