Tisk…
4-Bromo-6-fluoro-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49201-1G PC49201-250MG
APOSPC49201-1GEA 8270 CZK
APOSPC49201-1G APOSPC49201-250MG
4-Bromo-6-fluoro-1H-benzimidazole
4-Bromo-6-fluoro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₇H₄BrFN₂
Bod tání: 141…143 °C
MDL Number: MFCD15071663
CAS číslo: 1245642-98-1