Tisk…
2-Bromo-4-formylbenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400420-1G OR400420-250MG
APOSOR400420-1GEA 19840 CZK
APOSOR400420-1G APOSOR400420-250MG
2-Bromo-4-formylbenzoic acid
2-Bromo-4-formylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₅BrO₃
MDL Number: MFCD26855789
CAS číslo: 90001-44-8