Bis(dibenzylideneacetone)palladium 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Bis(dibenzylideneacetone)palladium(0)
IN2826-1G
IN2826-5G
APOSIN2826-1GEA
1660
CZK
APOSIN2826-1G
APOSIN2826-5G
Bis(dibenzylideneacetone)palladium 98%
Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Vzorec:
C₃₄H₂₈O₂Pd MW: 575 g/mol Bod tání: 150 °C |
MDL Number:
MFCD00051942 CAS číslo: 32005-36-0 |