Tisk…
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 94%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC99476-1G PC99476-5G PC99476-10G
APOSPC99476-1GEA 622 CZK
APOSPC99476-1G APOSPC99476-5G APOSPC99476-10G
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 94%
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Vzorec: C₇H₅F₂NO₂
Bod varu: 95…97 °C
Hustota: 1,41
MDL Number: MFCD00190144
CAS číslo: 1544-85-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III