Tisk…
2-(Difluoromethyl)-1-fluoro-4-nitrobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC912795-1G PC912795-5G PC912795-25G
APOSPC912795-1GEA 1540 CZK
APOSPC912795-1G APOSPC912795-5G APOSPC912795-25G
2-(Difluoromethyl)-1-fluoro-4-nitrobenzene 95%
2-(Difluoromethyl)-1-fluoro-4-nitrobenzene
Vzorec: C₇H₄F₃NO₂
MDL Number: MFCD14698657
CAS číslo: 63878-71-7