Tisk…
2-Fluorothiophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4298-25G PC4298-5G PC4298-100G
APOSPC4298-25GEA 2070 CZK
APOSPC4298-25G APOSPC4298-5G APOSPC4298-100G
2-Fluorothiophenol 98%
2-Fluorothiophenol
Vzorec: C₆H₅FS
Bod varu: 61 - 62/35 mm °C
Hustota: 1,203
Bod vzplanutí: 56 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00041419
CAS číslo: 2557-78-0
UN: 3336
ADR: 3,III