Tisk…
Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC421064-1G PC421064-5G PC421064-10G
APOSPC421064-1GEA 2780 CZK
APOSPC421064-1G APOSPC421064-5G APOSPC421064-10G
Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinate
Vzorec: C₈H₅BrF₃NO₂
MDL Number: MFCD16657895
CAS číslo: 1211589-41-1