Tisk…
Ethyl 7-(trifluoromethoxy)-1-benzofuran-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC301061-1G PC301061-250MG
APOSPC301061-1GEA 12830 CZK
APOSPC301061-1G APOSPC301061-250MG
Ethyl 7-(trifluoromethoxy)-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-(trifluoromethoxy)-1-benzofuran-2-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₉F₃O₄
MDL Number: MFCD34596998
CAS číslo: 896732-44-8