Tisk…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Chloro-3-hydroxybenzotrifluoride, 1-Chlor-2-hydroxy-4-(trifluormethyl)benzol
PC1930W-5G PC1930W-25G PC1930W-100G
APOSPC1930W-5GEA 625 CZK
APOSPC1930W-5G APOSPC1930W-25G APOSPC1930W-100G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol
Vzorec: C₇H₄ClF₃O
MW: 196.56
Bod varu: 87…88 °C
Hustota: 1.459
Bod vzplanutí: 46 °C
MDL Number: MFCD00019995
CAS číslo: 40889-91-6
UN: 1993
ADR: 3 III