(E)-Ethyl 3-iodoacrylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl (E)-3-iodoprop-2-enoate
OR907663-1G
OR907663-5G
OR907663-10G
APOSOR907663-1GEA
2400
CZK
APOSOR907663-1G
APOSOR907663-5G
APOSOR907663-10G
(E)-Ethyl 3-iodoacrylate 97%
(E)-Ethyl 3-iodoacrylate
Vzorec:
C₅H₇IO₂ MW: 226,01 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD11519164 CAS číslo: 31930-37-7 |