4-Hexylphenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR7224-1G
OR7224-5G
OR7224-250MG
APOSOR7224-1GEA
834
CZK
APOSOR7224-1G
APOSOR7224-5G
APOSOR7224-250MG
4-Hexylphenylboronic acid 97%
4-Hexylphenylboronic acid
Vzorec:
C₁₂H₁₉BO₂ |
MDL Number:
MFCD04039029 CAS číslo: 105365-50-2 |