Tisk…
2,6-Dimethyl-4-nitroaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR62166-1G OR62166-5G OR62166-25G
APOSOR62166-1GEA 2530 CZK
APOSOR62166-1G APOSOR62166-5G APOSOR62166-25G
2,6-Dimethyl-4-nitroaniline 95%
2,6-Dimethyl-4-nitroaniline
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
Bod tání: 165 °C
MDL Number: MFCD00211068
CAS číslo: 16947-63-0