Tisk…
2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Aminoethyl 2-methylprop-2-enoate hydrochloride
OR61529-1G OR61529-5G OR61529-10G
APOSOR61529-1GEA 622 CZK
APOSOR61529-1G APOSOR61529-5G APOSOR61529-10G
2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride 98%
2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₂ClNO₂
MW: 165.617 g/mol
Bod tání: 102…110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00078260
CAS číslo: 2420-94-2