Tisk…
3-Bromoanthranilic acid 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Amino-3-bromobenzoic acid
OR61456-25G OR61456-100G OR61456-500G
APOSOR61456-25GEA 1240 CZK
APOSOR61456-25G APOSOR61456-100G APOSOR61456-500G
3-Bromoanthranilic acid 90%
3-Bromoanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
MDL Number: MFCD03618453
CAS číslo: 20776-51-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III