2-Cyano-phenothiazine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR53126-25G
OR53126-100G
APOSOR53126-25GEA
1660
CZK
APOSOR53126-25G
APOSOR53126-100G
2-Cyano-phenothiazine
2-Cyano-phenothiazine
Vzorec:
C₁₃H₈N₂S Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00129784 CAS číslo: 38642-74-9 |