Tisk…
1,10-Diaminodecane
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Decane-1,10-diamine
OR51847-25G OR51847-100G OR51847-500G
APOSOR51847-25GEA 622 CZK
APOSOR51847-25G APOSOR51847-100G APOSOR51847-500G
1,10-Diaminodecane
1,10-Diaminodecane
Vzorec: C₁₀H₂₄N₂
MW: 172,31 g/mol
Bod varu: 140/12 mm °C
Bod tání: 59…61 °C
MDL Number: MFCD00008151
CAS číslo: 646-25-3
UN: 3259
ADR: 8,III