Tisk…
2,4-Dihydroxybenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4893-500G OR4893-100G OR4893-1KG
APOSOR4893-500GEA 2070 CZK
APOSOR4893-500G APOSOR4893-100G APOSOR4893-1KG
2,4-Dihydroxybenzoic acid 97%
2,4-Dihydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₆O₄
Bod tání: 208 - 218 °C
MDL Number: MFCD00002451
CAS číslo: 89-86-1