Tisk…
(S)-tert-Butyl 5-methyl-1,2,3-oxathiazolidine-3-carboxylate 2,2-dioxide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400343-1G OR400343-5G OR400343-25G
APOSOR400343-1GEA 827 CZK
APOSOR400343-1G APOSOR400343-5G APOSOR400343-25G
(S)-tert-Butyl 5-methyl-1,2,3-oxathiazolidine-3-carboxylate 2,2-dioxide 97%
(S)-tert-Butyl 5-methyl-1,2,3-oxathiazolidine-3-carboxylate 2,2-dioxide
Vzorec: C₈H₁₅NO₅S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09833247
CAS číslo: 396074-50-3