Tisk…
1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-methoxybenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Bromo-3-methoxybenzyl bromide
OR400145-250MG OR400145-1G OR400145-5G
APOSOR400145-250MGEA 2980 CZK
APOSOR400145-250MG APOSOR400145-1G APOSOR400145-5G
1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-methoxybenzene 95%
1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-methoxybenzene
Vzorec: C₈H₈Br₂O
MW: 279.96 g/mol
MDL Number: MFCD17169084
CAS číslo: 1148110-16-0
UN: 3261
ADR: 8 III