Isochroman-1-ylmethanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR322556-100MG
OR322556-250MG
OR322556-50MG
APOSOR322556-100MGEA
3310
CZK
APOSOR322556-100MG
APOSOR322556-250MG
APOSOR322556-50MG
Isochroman-1-ylmethanamine 95%
Isochroman-1-ylmethanamine
Vzorec:
C₁₀H₁₃NO |
MDL Number:
MFCD00457645 CAS číslo: 19158-90-8 |